Merck
SAAR5048020
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
univAR
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
Beilstein:
6113568
Numer MDL:
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5048020EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Klucz InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)