Merck
SAAR191396
Sodium hydroxide solution
1 N
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352316
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
opakowanie
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191396LL)
stężenie
1 N
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
For laboratory use only
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)