PHL83365
Nevadensin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5,7-Dihydroxy 4′,6,8-trimethoxyflavone, Pedunculin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
Klucz InChI
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.