Kluczowe dokumenty
G006145
Analiza HPLC peptydów i białek na kolumnie 7689 SCX-NP1.7, 5 cm x 4,6 mm I.D.
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777146)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 75% B in 25 min; 15 min prewash
flow rate: 0.75 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analit
Opis
    Worthington Accessories, cap for 4 L Dewar
    Cytochrome C
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)