G006144
HPLC Analysis of Peptides and Proteins on Proteomix® SCX-NP1.7, 3 cm x 4.6 mm I.D. Column
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Proteomix SCX-NP1.7, 3 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777145)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 50% B in 5 min; 15 min prewash
flow rate: 2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)