G004611
HPLC Analysis of α-Methyl-α-Phenylsuccinimide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)