ES5485
ChromegaChiral™ Chiral CCJ, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral™
producent / nazwa handlowa
ES Industries 125251-CCJ
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cellulose 4-methylbenzoate phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta