Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II) Inorganic Adsorbent
SLE ion exchange
Synonim(y):
Diatomaceous earth, calcined, CAFA II 100g (Celite® Analytical Filter Aid II)
About This Item
Polecane produkty
product name
Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II),
opakowanie
pkg of 1 × 1 kg (11486-U)
pkg of 1 × 100 g (11484-U)
pkg of 1 × 500 g (11485-U)
metody
LPLC: suitable
macierz
Silica
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)