819006
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® ODS-120T Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-120T, 19006
zakres etykietowania
22% Carbon, multilayer, encapped
Parametry
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1.5 cm × 3.2 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
150 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Postać fizyczna
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta