67457-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
klasy chemiczne analitów
proteins
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
powierzchnia
~15 m2/g
macierz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3.4 μm
wielkość porów
3.4 μm particle size
400 Å
pH robocze
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
prekolumna
produkt powiązany
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)