Kluczowe dokumenty
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
3150,00 zł
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
320 m2/g
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
110 Å pore diameter
pH robocze
3.5-6.8
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)