Merck
53779-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which