Merck
48559
Supelco
Di-n-butyl phthalate
analytical standard, ampule of 5000 mg
Synonim(y):
Dibutyl phthalate, n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.34
Beilstein:
1914064
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
9.6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 147 °C)
temp. samozapłonu
756 °F
granice wybuchowości
0.47 %, 236 °F
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
tw
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
Zastosowanie
Plasticizer
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
367.7 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
186.5 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huamin Qiu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 75, 123-129 (2012-12-19)
A microflow chemiluminescence (CL) sensor for determination of dibutyl phthalate (DBP) based on magnetic molecularly imprinted polymer (MMIP) as recognition element was fabricated. Briefly, a hydrophilic molecularly imprinted polymer layer was produced at the surface of Fe₃O₄@SiO₂ magnetic nanoparticles (MNPs)
Harpreet Bhatia et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2335-2344 (2013-06-14)
Di-n-butyl phthalate (DnBP) is an industrial pollutant with antiandrogenic effects reported in male mammals and fish. Little research has been done on the endocrine effects of DnBP in female fish. The present study investigated the changes in ovarian histology and
I Shiue
European journal of neurology, 20(4), 728-731 (2012-09-13)
Associations between plastic-associated chemicals, such as bisphenol A, and cardiovascular disease have begun to emerge in the current century. However, the relationship between urine phthalates and risk of stroke is unclear. It was aimed to study the relationship between urine
Susan Y Euling et al.
Toxicology and applied pharmacology, 271(3), 324-335 (2013-03-30)
An approach for evaluating and integrating genomic data in chemical risk assessment was developed based on the lessons learned from performing a case study for the chemical dibutyl phthalate. A case study prototype approach was first developed in accordance with
Jun Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(6), 2483-2491 (2012-06-26)
A dibutyl phthalate (DBP) transforming bacterium, strain M673, was isolated and identified as Acinetobacter sp. This strain could not grow on dialkyl phthalates, including dimethyl, diethyl, dipropyl, dibutyl, dipentyl, dihexyl, di(2-ethylhexyl), di-n-octyl, and dinonyl phthalate, but suspensions of cells could