Merck
48045
Supelco
EPA 551A Halogenated Volatiles Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in acetone
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 551,551.1
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL each component in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
EPA 551A halogenated volatiles mix has been used as a standard in the quenching of disinfection by-products in water like trihalomethanes and haloacetic acid by hydrogen peroxide as disinfectant using gas chromatography method of analysis (GC). It may be used as a certified reference standard for the quantification of trihalomethanes in environmental matrices using gas chromatography technique.
EPA 551A halogenated volatiles mix has been used as a standard in the quenching of disinfection by-products in water like trihalomethanes and haloacetic acid by hydrogen peroxide as disinfectant using gas chromatography method of analysis (GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Tetrachloroethylene
    1,1,1-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Zobacz wszystko (10)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quenching of chlorination disinfection by-product formation in drinking water by hydrogen peroxide
Batterman S, et al.
Water Research, 34, 1652-1658 (2000)
Analysis of trihalomethanes in water and air from indoor swimming pools using HS-SPME/GC/ECD
SA.A.S C, et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 46(4), 355-363 (2011)