Kluczowe dokumenty
44899-U
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 1
in pyridine (varied), analytical standard
Synonim(y):
Biopdiesel impurity
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D6584
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
in pyridine (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    1,3-Diolein 50 μg/mL
    Glycerol 5 μg/mL
    Monoolein 100 μg/mL
    Glyceryl trioleate 50 μg/mL
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)