Kluczowe dokumenty
442430
1-Methylnaphthalene
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
temp. samozapłonu
984 °F
opakowanie
ampule of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
gęstość
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?