Kluczowe dokumenty
442401
4-Aminobenzoic acid
analytical standard
Synonim(y):
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
187-189 °C (lit.)
gęstość
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?