Merck
442283-U
Supelco
2,3,4-Trichlorophenol
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.45
Beilstein:
1945113
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-79 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
Klucz InChI
HSQFVBWFPBKHEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanjun Fang et al.
Journal of proteomics, 110, 172-182 (2014-08-12)
Pentachlorophenol (PCP) and 2,4,6-trichlorophenol (TCP) are suspected of disrupting the endocrine system and thus affecting human and wildlife reproduction, but the potential common mechanisms and biomarkers of chlorophenols (CPs) in the ovary are not fully elucidated. In the present study