Przejdź do
23366
Sealing Band for Cassette
for use with 37mm Cassette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.21
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 100 ea
Quality Segment
application(s)
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with 37mm Cassette
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2103420988
Tenax® TA O.D. × L 1/2 in. × 7 in., glass TD tube
Supelco
20988
Tenax® TA
application(s)
environmental
industrial hygiene
application(s)
environmental
industrial hygiene
application(s)
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with 37mm Cassette
compatibility
-
compatibility
for use with Tekmar®
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2336604061833665848