Merck
18542
Supelco
Cyclohexanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
906744
Numer MDL:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.98 mmHg ( 25 °C)
temp. samozapłonu
572 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
12.25 %
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)