10289
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep C, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
opakowanie
bottle of 75 cc
Parametry
250 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~442 m2/g
macierz
HayeSep C
wielkość cząstki
80-100 mesh
gęstość
~0.32 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)