Kluczowe dokumenty
Z740028
BRAND® pipette tips, bulk
volume 0.5-20 μL, pack of 2000 ea (2 bags of 1000)
Wybierz wielkość
2000 EA
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2000 EA
307,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tip
polypropylene
polypropylene tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
opakowanie
pack of 2000 ea (2 bags of 1000)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732004
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
0.5-20 μL
Opis ogólny
Pipette tips and filter tips are manufactured by BRAND in a cleanroom under the most modern production conditions, and are automatically rack packed and packaged to ensure that the tips are of consistently high quality.
Bulk packed in reclosable bags, non-sterile
All tips and filter tips are produced under supervised state-of-the-art clean-room conditions and automatically shrink-wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
Quality features:
  • High-purity polypropylene, free from DiHEMDA and oleamide
  • Manufactured without lubricants; cadmium-free pigments
  • Graduation for a quick volume check
  • New: All pipette tips and filter tips up to 1000 μL are free of DNA (<40 fg), RNase (<8.6 fg), endotoxins (<1 pg) and ATP (<1 fg)
  • New: All sterile tips and packaging are manufactured under BIO-CERT® quality certification: Sterile acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL 10-6 is obtained
  • Supplied with Certificate of analysis
  • New: TipBox/Rack System: all sizes up to 1000 μL available in 96-unit format
  • Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285
  • Environmentally friendly packaging systems
  • Pipette and filter tips from BRAND are tested for BRAND pipettes and most of the pipette types of Gilson®, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, Eppendorf® and Biohit®/Sartorious
  • The 5 mL tip is exclusively tested for BRAND pipettes and Thermo Fisher Scientific Finnpipette®
  • The 10 mL tip is suitable for BRAND, Eppendorf® and Gilson®
Cechy i korzyści
  • Jakość pomieszczeń czystych dla analiz wolnych od zanieczyszczeń.
  • Idealne dopasowanie do mikropipety 1677 i wielu innych pipet.
  • System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)