Z663034
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 600-2M
Synonim(y):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EW 600-2M
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
600, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
szer. × głębokość × wys.
180 mm × 230 mm × 85 mm
platforma śr.
140 mm
masa
2 kg
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
- Large LCD display
- Capacity display
- Protective working cover
- Test weight
- 3 years warranty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)