Merck
Z642967
Greiner round bottom tubes, polypropylene
tube capacity 1.3 mL, tube diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Synonim(y):
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
natural tube
polypropylene
round bottom tube
Właściwości
RCF 5,800 × g
opakowanie
case of 1000
producent / nazwa handlowa
Greiner 102201
dostępność
available only in EU
pojemność probówki
1.3 mL
probówka śr. × dł.
8.5 mm × 44 mm
Opis ogólny
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.