Key Documents
Z637394
Mucocit-P disinfecting powder cleaner
weight 2.5 kg
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
producent / nazwa handlowa
BRAND 44920
masa
2.5 kg
Opis ogólny
Powerful and gentle to labware. Free from phosphates, aldehydes and phenols. The solution has a pleasant fresh fragrance. For disinfection of instruments.
Microbiological efficiency / concentration for use:
  • Bacteria (inc TbB) and fungi to DGHM: 3% (30 g/L)/1 hour
  • Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV: 1% (10 g/L)/5 min.
Inne uwagi
BR44920 (India)
Informacje prawne
Mucocit is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2