Kluczowe dokumenty
Z637386
Pursept®-AF disinfectant
volume 5 L
Synonim(y):
Disinfectant Solution
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
BRAND 44855
metody
protein staining: suitable
pojemność
5 L
5000 mL
Opis ogólny
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Inne uwagi
BR44855 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)