WH0149708M3
Monoclonal Anti-WFDC5 antibody produced in mouse
clone 5G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PRG5, Anti-WAP four-disulfide core domain 5, Anti-WAP1, Anti-dJ211D12.5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WFDC5(149708)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
RKKGEKSGGCPPDDGPCLLSVPDQCVEDSQCPLTRKCCYRACFRQCVPRVSVKLGSCPEDQLRCLSPMNHLCHKDSDCSGKKRCCHSACGRDCRDPARG