Merck
WH0029104M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HEMK2 antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C21orf127, Anti-HemK methyltransferase family member 2, Anti-MGC19995, Anti-MTQ2, Anti-N6AMT1, Anti-PRED28
Wybierz wielkość
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
$220.00
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EHU064031EHU106791EHU079011
esiRNA cDNA target sequence
CCTTGAGGCTTCTCTTGGTGTCCATACATATGAACTGGCTATGAACCACCTGGGGGACATGACCAGTGAAGAGGTGGTTCAGAAGATGACTGGACTCAAAGTACCCCTGTCTCATTCCCGCAGTAATGACACCCTTTATATCCCAGAATGGGAAGGTAGAGCCCCAGACTCTGTCGACTATCGAAAGAAAGGATATGTTACTCCTGTCAAAAATCAGGGTCAGTGTGGTTCCTGTTGGGCTTTTAGCTCTGTGGGTGCCCTGGAGGGCCAACTCAAGAAGAAAACTGGCAAACTCTTAAATCTGAGTCCCCAGAACCTAGTGGATTGTGTGTCTGAGAATGATGGCTGTGGAGGGGGCTACATGACCAATGCCTTCCAATATGTGCAGAAGAACCGGGGTATTGACTCTGAAGATGCCTACCCATATGTGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCAGATGATGGGTTGCTTTCGAAACCAGAAATTCAGGAAGGGGAAAGTGTTCCGTGAGCCTCTGTTTCTTGATCTTCCCAAATCTGTGGATTGGAGAAAGAAAGGCTACGTGACGCCAGTGAAGAATCAGAAACAGTGTGGTTCTTGTTGGGCTTTTAGTGCGACTGGTGCTCTTGAAGGACAGATGTTCCGGAAAACTGGGAAACTTGTCTCACTGAGCGAGCAGAATCTGGTGGACTGTTCGCGTCCTCAAGGCAATCAGGGCTGCAATGGTGGCTTCATGGCTAGGGCCTTCCAGTATGTCAAGGAGAACGGAGGCCTGGACTCTGAGGAATCCTATCCATATGTAGCAGTGGATGAAATCTGTAAGTACAGACCTGAGAATTCTGTTGCTAATGACACTGGCTTCACAGTGG
esiRNA cDNA target sequence
ACAGTGGACCAAGTGGAAGGCGATGCACAACAGATTATACGGCATGAATGAAGAAGGATGGAGGAGAGCAGTGTGGGAGAAGAACATGAAGATGATTGAACTGCACAATCAGGAATACAGGGAAGGGAAACACAGCTTCACAATGGCCATGAACGCCTTTGGAGACATGACCAGTGAAGAATTCAGGCAGGTGATGAATGGCTTTCAAAACCGTAAGCCCAGGAAGGGGAAAGTGTTCCAGGAACCTCTGTTTTATGAGGCCCCCAGATCTGTGGATTGGAGAGAGAAAGGCTACGTGACTCCTGTGAAGAATCAGGGTCAGTGTGGTTCTTGTTGGGCTTTTAGTGCTACTGGTGCTCTTGAAGGACAGATGTTCCGGAAAACTGGGAGGCTTATCTCACTGAGTGAGCAGAATCTGGTAGACTGCTCTGGGCCTCAAGGCAATGAAGGCTGCAATGGTGGCCTAATGGATTATGCTTTCCAGTATGTTCAGGATAATGGAGGCCTG
esiRNA cDNA target sequence
ACCGGAAAGATGCTGTCCTTGGCGGAACAGCAGCTGGTGGACTGCGCCCAGGACTTCAATAATCACGGCTGCCAAGGGGGTCTCCCCAGCCAGGCTTTCGAGTATATCCTGTACAACAAGGGGATCATGGGTGAAGACACCTACCCCTACCAGGGCAAGGATGGTTATTGCAAGTTCCAACCTGGAAAGGCCATCGGCTTTGTCAAGGATGTAGCCAACATCACAATCTATGACGAGGAAGCGATGGTGGAGGCTGTGGCCCTCTACAACCCTGTGAGCTTTGCCTTTGAGGTGACTCAGGACTTCATGATGTATAGAACCGGCATCTACTCCAGTACTTCCTGCCATAAAACTCCAGATAAAGTAAACCATGCAGTACTGGCTGTTGGGTATGGAGAAAAAAATGGGATCCCTTACTGGATCGTGAAAAACTCTTGGGGT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143387
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136943
Ensembl | human accession no.
ENSG00000135047
Ensembl | human accession no.
ENSG00000103811
Gene Information
human ... CTSK(1513), CTSK(1513)
Gene Information
human ... CTSV(1515), CTSL2(1515)
Gene Information
human ... CTSL(1514), CTSL1(1514)
Gene Information
human ... CTSH(1512), CTSH(1512)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the methyltransferase superfamily. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
HEMK2 (NP_877426, 87 a.a. ~ 186 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LETARCNKVHIQPVITDLVGSHGIEAAWAGGRNGREVMDRFFPLVPDLLSPRGLFYLVTIKENNPEEILKIMKTKGLQGTTALSRQAGQETLSVLKFTKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)