Key Documents
WH0023395M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LARS2 antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0028, Anti-LEURS, Anti-MGC26121, Anti-leucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LARS2(23395)
Opis ogólny
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, mitochondrial leucyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid. (provided by RefSeq)
Immunogen
LARS2 (NP_056155, 806 a.a. ~ 903 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VPRKLCAHYTWDASVLLQAWPAVDPEFLQQPEVVQMAVLINNKACGKIPVPQQVARDQDKVHEFVLQSELGVRLLQGRSIKKSFLSPRTALINFLVQD
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services