Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
WH0008766M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB11A antibody produced in mouse
clone 1F7-2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC1490, Anti-RAB11A, member RAS oncogene family, Anti-YL8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7-2A8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB11A(8766)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. It is associated with both constitutive and regulated secretory pathways, and may be involved in protein transport. (provided by RefSeq)
Immunogen
RAB11A (AAH13348.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGTRDDEYDYLFKVVLIGDSGVGKSNLLSRFTRNEFNLESKSTIGVEFATRSIQVDGKTIKAQIWDTAGQERYRAITSAYYRGAVGALLVYDIAKHLTYENVERWLKELRDHADSNIVIMLVGNKSDLRHLRAVPTDEARAFAEKNGLSFIETSALDSTNVEAAFQTILTEIYRIVSQKQMSDRRENDMSPSNNVVPIHVPPTTENKPKVQCCQNI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services