Kluczowe dokumenty
WH0005558M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRIM2A antibody produced in mouse
clone 4G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC75142, Anti-PRIM2, Anti-p58, Anti-primase, polypeptide 2A, 58kDa
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRIM2(5558)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The replication of DNA in eukaryotic cells is carried out by a complex chromosomal replication apparatus, in which DNA polymerase alpha and primase are two key enzymatic components. Primase, which is a heterodimer of a small subunit and a large subunit, synthesizes small RNA primers for the Okazaki fragments made during discontinuous DNA replication. The protein encoded by this gene is the large, 58 kDa primase subunit. (provided by RefSeq)
Immunogen
PRIM2A (AAH17833, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFSGRKWRKLRLAGDQRNASYPHCLQFYLQPPSENISLIEFENLAIDRVKLLKSVENLGVSYVKGTEQYQSKLESELRKLKFSYRENLEDEYEPRRRDHISHFILRLAYCQSEELRRWFIQQEMDLLRFRFSILPKDKIQDFLKDSQLQFEAVSIFL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)