Merck
V3262
Sigma-Aldrich
L-Valine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N2O3 · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2OC(=O)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C15H18N2O3.C2HF3O2/c1-8(2)14(16)15(19)17-10-4-5-12-11(7-10)9(3)6-13(18)20-12;3-2(4,5)1(6)7/h4-8,14H,16H2,1-3H3,(H,17,19);(H,6,7)/t14-;/m0./s1
Klucz InChI
MCHFEDCKESEFSO-UQKRIMTDSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3