Kluczowe dokumenty
V1506
cis-Vaccenyl alcohol
~99% (capillary GC)
Synonim(y):
cis-11-Octadecenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~99% (capillary GC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)