Merck
T7330
Sigma-Aldrich
Teijin compound 1 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
N-[2-[[(3R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
100 G
45,50 €
45,50 €
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
45,50 €
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClF3N3O2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
45,50 €
Dostępny w magazynieSzczegóły
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]2CCN(C2)Cc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H21ClF3N3O2.ClH/c22-17-6-4-14(5-7-17)12-28-9-8-18(13-28)27-19(29)11-26-20(30)15-2-1-3-16(10-15)21(23,24)25;/h1-7,10,18H,8-9,11-13H2,(H,26,30)(H,27,29);1H/t18-;/m1./s1
Klucz InChI
PGUQBBISBKGQDC-GMUIIQOCSA-N
Zastosowanie
Studies have reported that Trp982.60, Thr2927.40, His1213.33 and Ile2636.55 of Teijin compound 1 significantly affect the antagonistic functions of the compound at CCR2[1].
Działania biochem./fizjol.
Teijin compound 1 is CCR2b receptor antagonist
Teijin compound 1 is CCR2b receptor antagonist. Teijin compound 1 inhibits cell chemotaxis induced by MCP-1. The chemokine receptors CCR2 is G protein-coupled receptors (GPCR), and is mainly expressed in monocytes, immature dendritic cells, activated T-lymphocytes and basophils.
Uwaga dotycząca przygotowania
Teijin compound 1 hydrochloride is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 20 mg/ml.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spencer E Hall et al.
Molecular pharmacology, 75(6), 1325-1336 (2009-03-20)
Design of dual antagonists for the chemokine receptors CCR2 and CCR5 will be greatly facilitated by knowledge of the structural differences of their binding sites. Thus, we computationally predicted the binding site of the dual CCR2/CCR5 antagonist N-dimethyl-N-[4-[[[2-(4-methylphenyl)-6,7-dihydro-5H-benzohepten-8-yl] carbonyl]amino]benzyl]tetrahydro-2H-pyran-4-aminium (TAK-779)
Produkty
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.