Merck
T4631
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester
~98% (Any lower purity will be indicated on the label)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14F6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
product name
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester, ~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
Próba
~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6N2O4/c1-23-7(20)6(19-9(22)11(15,16)17)4-2-3-5-18-8(21)10(12,13)14/h6H,2-5H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
Klucz InChI
RENGOOCYAJRSCR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3