Kluczowe dokumenty
T173
Thio-L-citrulline
synthetic, solid
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3