Merck
T1142
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-meso-inositol
~98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H60O6Si6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H60O6Si6/c1-31(2,3)25-19-20(26-32(4,5)6)22(28-34(10,11)12)24(30-36(16,17)18)23(29-35(13,14)15)21(19)27-33(7,8)9/h19-24H,1-18H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24-
Klucz InChI
FRTKXRNTVMCAKI-HPEVMFQJSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3