Kluczowe dokumenty
SRP0426
Sigma-Aldrich
PDE1B active rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PDE1B1, PDES1B, phosphodiesterase 1B, calmodulin-dependent
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
89 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
rat ... PDE1B(5153)
Opis ogólny
Rat PDE1B (GenBank Accession No. NM_022710) full length with N-terminal HIS-GST-tag, MW= 89kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew T Bender et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(2), 497-502 (2004-12-31)
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) is a major regulator of monocyte to macrophage differentiation. In both humans and mice, the main phenotype of decreased GM-CSF function is pulmonary proteinosis due to aberrant function of alveolar macrophages. Recently, this cytokine has been
Andrew T Bender et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(2), 460-465 (2006-01-13)
Monocyte-to-macrophage differentiation with the cytokine granulocyte-macrophage colony-stimulating factor induces expression of the cyclic nucleotide phosphodiesterase PDE1B2. However, what role PDE1B2 plays in macrophage biology has not been elucidated. We have addressed this question by inhibiting PDE1B2 induction by using RNA