Merck
SML3883
Sigma-Aldrich
Cephalofurimazine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-benzyl-6-(2,3-difluorophenyl)-2-(furan-2-ylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CFz
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H17F2N3O2
Masa cząsteczkowa:
417.41
Kod UNSPSC:
41106609
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow to orange
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance.
Cephalofurimazine is a brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance. Cephalofurimazine combined with Antares luciferase generates greater than 20-fold more signal from the brain than standard d-luciferin with firefly luciferase.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An optimized bioluminescent substrate for non-invasive imaging in the brain
Nature Chemical Biology, 19(6), 731-739 (2023)