Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(ncc1)c2[o]c3c(c2)cccc3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
VBFQIUOSXHUWCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LSL 60101 is an orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that induces morphological/biochemical changes in astroglia and exhibits neuroprotective activity. LSL 60101 decreases neuroinflammation and reverses cognitive deficits and impaired social behavior in 5XFAD mice Alzheimer’s model.
Orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that exhibits neuroprotective activity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3345-5MG | 04065268237304 |
| SML3345-25MG | 04065268237298 |