Merck
SML3078
JT003 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
P-Nva-LYYFA trifluoroacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H62N8O9 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
871.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
JT003 is potent dual agonist of adiponectin receptors AdipoR1/AdipoR2 that potently improves insulin resistance in high fat diet induced nonalcoholic steatohepatitis (NASH) mice. JT003 inhibits hepatic stellate cells (HSCs) activation in CCl4 induced liver fibrosis.
potent dual agonist of adiponectin receptors AdipoR1/AdipoR2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)