SML0104
Ascochlorin
≥98% (HPLC), from Verticillium hemipterigenum
Synonim(y):
5-Chloro-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(2E,4Z)-3-methyl-5-(1,2,6-trimethyl-3-oxocyclohexyl)penta-2,4-dienyl]benzaldehyde, Antibiotics LL-Z 1272g, Ilicicolin D, NSC 287492
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Verticillium hemipterigenum
Próba
≥98% (HPLC)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
H2O: insoluble
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
spektrum działania antybiotyku
viruses
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,10-12,14,16,27-28H,7-9H2,1-5H3/b11-10+,13-6+
Klucz InChI
SETVRSKZJJWOPA-OGCXVWDESA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3