Kluczowe dokumenty
SMB00579
Tacalcitol
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
(1α,3β,5Z,7E,24R)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,24-triol, 1α,24R-dihydroxycholecalciferol, 1α,24R-dihydroxyvitamin D3
Wybierz wielkość
1310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1310,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]1(CCC/2)[C@](CC[C@]1([H])[C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)C)([H])C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-17(2)25(29)13-8-18(3)23-11-12-24-20(7-6-14-27(23,24)5)9-10-21-15-22(28)16-26(30)19(21)4/h9-10,17-18,22-26,28-30H,4,6-8,11-16H2,1-3,5H3/b20-9+,21-10-/t18-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)