Key Documents
SBP3500743
Sigma-Aldrich
ECRG4 Blocking Peptide for SAB3500743
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
20 amino acids near the carboxy terminus of human ECRG4.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500743.