Merck
SAB5703006
Sigma-Aldrich
Anti-NME2/NM23B Antibody, clone 7L3A2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
NDKB, NDPK-B, NDPKB, NM23-H2, NM23B, PUF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7L3A2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.24 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QHYIDLKDRPFFPGLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVKSAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NME2(4831)
Opis ogólny
Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by NME1) and 'B' (encoded by this gene) isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Read-through transcription from the neighboring upstream gene (NME1) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2) that encode a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-152 of human NME2/NM23B (P22392).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1