SAB5702929
Anti-ARID1A Antibody, clone 9D4J6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
B120, BAF250, BAF250a, BM029, C1orf4, CSS2, ELD, MRD14, OSA1, P270, SMARCF1, hELD, hOSA1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9D4J6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
270 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SMTPNPGYQPSMNTSDMMGRMSYEPNKDPYGSMRKAPGSDPFMSSGQGPNGGMGDPYSRAAGPGLGNVAMGPRQHYPYGGPYDRVRTEPGIGPEGNMSTGAPQPNLMPSNP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARID1A(8289)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1