Merck
SAB5702741
Sigma-Aldrich
Anti-RPB3/POLR2C Antibody, clone 3T8K8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3T8K8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.37 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPYANQPTVRITELTDENVKFIIENTDLAVANSIRRVFIAEVPIIAIDWVQIDANSSVLHDEFIAHRLGLIPLISDDIVDKLQYSRDCTCEEFCPECSVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR2C(5432)
Opis ogólny
This gene encodes the third largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a cysteine rich region and exists as a heterodimer with another polymerase subunit, POLR2J. These two subunits form a core subassembly unit of the polymerase. A pseudogene has been identified on chromosome 21. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPB3/POLR2C (P19387).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1