Key Documents
SAB5702628
Sigma-Aldrich
Anti-LGR6 Antibody, clone 8J2J10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
GPCR, VTS20631
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8J2J10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
104 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.26 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FPVTPEAVKSVLLVVLPLPACLNPLLYLLFNPHFRDDLRRLRPRAGDSGPLAYAAAGELEKSSCDSTQALVAFSDVDLILEASEAGRPPGLETYGFPSVT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGR6(59352)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the leucine-rich repeat-containing subgroup of the G protein-coupled 7-transmembrane protein superfamily. The encoded protein is a glycoprotein hormone receptor with a large N-terminal extracellular domain that contains leucine-rich repeats important for the formation of a horseshoe-shaped interaction motif for ligand binding. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 801-900 of human LGR6 (Q9HBX8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1