SAB5702601
Anti-CAD Antibody, clone 0O8D6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDG1Z, EIEE50, GATD4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0O8D6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
250 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAALVLEDGSVLRGQPFGAAVSTAGEVVFQTGMVGYPEALTDPSYKAQILVLTYPLIGNYGIPPDEMDEFGLCKWFESSGIHVAALVVGECCPTPSHWSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAD(790)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1