Key Documents
SAB5702599
Sigma-Aldrich
Anti-NEK2 Antibody, clone 5O0A1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HsPK21, NEK2A, NLK1, PPP1R111, RP67
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5O0A1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.7 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK2(4751)
Opis ogólny
This gene encodes a serine/threonine-protein kinase that is involved in mitotic regulation. This protein is localized to the centrosome, and undetectable during G1 phase, but accumulates progressively throughout the S phase, reaching maximal levels in late G2 phase. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms with distinct C-termini have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2011]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NEK2 (P51955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1